missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIP1/RCP Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30153375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30153375 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30153375 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP237699CL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

FIP1/RCP Polyclonal antibody specifically detects FIP1/RCP in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FIP1/RCP
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene DKFZp686E2214, EC 3.2.1.28, EC 6.1.1.7, FLJ22524, FLJ22622, MGC78448, NOEL1A, RAB11 coupling protein, RAB11 family interacting protein 1 (class I), rab11 family-interacting protein 1, Rab11-FIP1, Rab-coupling protein, Rab-interacting recycling protein, RCPRab effector protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody maps to a region between residue 1233 to 1283 of human RAB11 Coupling Protein using the numbering given in entry NP_001002814.2 (GeneID 80223).
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80223
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.