Learn More
Asecos™ Fire Suppression Unit With Hoop Guard ION-ULTRA-90
Codice prodotto. 31789614 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Automatically activates if fire detected
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
31789614 Automatically activates if fire detected Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31789614 Fornitore Asecos™ N. del fornitore 40941
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Suppression unit ION-ULTRA-90, automatically activates in the event of a fire inside the cabinet.
  • For model(s): IO90 ULTRA
  • For tall cabinets body wide 1200 mm
  • With hoop guard
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Automatically activates if fire detected
Include Hoop Guard
Peso (sistema imperiale) 14.33 lb.
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Product Type Fire Suppression Unit