Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit di pronto soccorso
Codice prodotto. 11728383
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
8 cm
11 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) unitSize
11728383 8 cm Pezzo
11738383 11 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11728383 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 721 02 05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.44€
    41.91€ / pezzi 1
    Risparmia 33.53€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Profondità (sistema metrico) 21 cm
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Product Type Kit di pronto soccorso
Colore Rosso
Include 2 banda gas 3 m x 7 cm, 2 rete estensibile 3 m x 7 cm, 3
Quantità 1 ciascuno
Altezza (sistema metrico) 8 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.