Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit di pronto soccorso
Codice prodotto. 11738383
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
8 cm
11 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11738383 11 cm Pezzo
11728383 8 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11738383 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 722 01 05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.75€
    64.28€ / pezzi 1
    Risparmia 56.47€
    46% Sconto
Spedizione stimata: 16-10-2026
Specifica
Profondità (sistema metrico) 29 cm
Lunghezza (sistema metrico) 32 cm
Product Type First Aid Kit
Colore Red
Include 4 Gas band 3m x 7cm, 4 Extensible web 3m x 7cm, 4 Anti-compress shots, 20 Sterile compresses 20 x 20, Survival blanket, Doigtier, 12 Safety pin, Guide first aid, Scissors, 2 Pair of Vinyl gloves, 2 Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, 2 sterile pressure
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 11 cm