Learn More
Fisetin, MedChemExpress
Descrizione
Fisetin is a natural flavonol found in many fruits and vegetables with various benefits, such as antioxidant, anticancer, neuroprotection effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fisetin |
| CAS | 528-48-3 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H10O6 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (87.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.24 |
| Peso formulazione | 286.24 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only