Learn More
Fisetin, TRC
Codice prodotto. 30395834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395834 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395834 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF356025500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fisetin
CAS 528-48-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15 H10 O6
Quantità 500 mg
Sinonimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-, Fisetin (6CI), Flavone, 3,3',4',7-tetrahydroxy- (8CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone, 5-Desoxyquercetin, Bois Bleu de Honqrie, C.I. 75620, C.I. Natural Brown 1, Cotinin, Fiestin, Fietin, Fisetholz, Fisitin, Fustel, Fustet, Junger Fustik, LDN 0058389, NSC 407010, NSC 656275, Superfustel, Superfustel K, Ungarisches Gelbholz, Ventin Sumach, Viset, Young Fustic, Young Fustic Crystals, Zante Fustic
InChI Formula InChI=1S/C15H10O6/c16-8-2-3-9-12(6-8)21-15(14(20)13(9)19)7-1-4-10(17)11(18)5-7/h1-6,16-18,20H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)ccc2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxychromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 286.24
Peso formulazione 286.0477
Percent Purity >95