Learn More
Fisher BioReagents™ 2M Calcium Chloride, Microbial Cell Culture Grade
Calcium chloride is widely used to prepare competent E. coli strains
Marca:  Fisher BioReagents™ BP9742-10X5
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10043-52-4 Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 11315942
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CAS: 10035-04-08 (Calcium Chloride Dihydrate), 7732-18-5 (Water)
  • Concentration: 294g/L
  • Calcium chloride solution is commonly used in cell biology to prepare competent E. coli cells with improved transformation efficiency
  • Calcium chloride increases the ability of the cell to incorporate plasmid DNA due to the postitively charged calcium ions
  • Promotes the binding of plasmid DNA to lipopolysaccharides
  • Product is supplied as 5 x 10mL
  • Intended for research use only
Specifica
Specifica
294g/L
Microbial cell culture
50 mL
Bottle
Liquid
United States
Widely used to prepare competent Escherichia coli strains
50 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti