Learn More
Fisher BioReagents™ Adenosine 5'-triphosphate Disodium Salt Trihydrate
Codice prodotto. 10326943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10326943 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10326943 Fornitore Fisher BioReagents™ N. del fornitore BP41325
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Disodium Salt ATP
  • C10H14N5O13P3Na2·3H2O; F.W. 605.24
  • CAS: 51963-61-2
  • Molar Extinction Coefficient (259nm, phosphate buffer, pH 7.0); >15,000
  • Solubility (5% in H2O, 25°C): clear and haze-free
  • Lead: ≤0.002%
Suitable for use in many molecular biology applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Solid
pH 7
Peso molecolare 605.24
Content And Storage <0°C
Quantità 25 g
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Molecular biology