Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin (BSA) Protease-free Powder
Purified by a heat shock process
Marca:  Fisher BioReagents™ BP9703-100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.14000kg
Codice prodotto. 11423164
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
CAS: 9048-46-8
Specifica
Specifica
BSA Protease-free
Proprietary heat shock process
Bovine
6.8 to 7.2
100g
Powder
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0