Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin, Heat Shock Treated
Suitable for immunological studies
2825.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Immunological Applications
Intervallo di pH 7 ±0.3
Sorgente Bovine
Imballaggio Poly Bottle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11403833
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP1600-1
1kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CAS: 9048-46-8
Specifica
Specifica
Immunological Applications
7 ±0.3
Bovine
Poly Bottle