Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Prestained Rec Protein Ladder, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10785674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 500 μL, 200 Loadings
500 μL, 100 Loadings
Sufficiente per:
100 Loadings
200 Loadings
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Sufficiente per Dimensione della confezione
10785674 2 x 500 μL, 200 Loadings 200 Loadings pezzi 2
10638393 500 μL, 100 Loadings 100 Loadings Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10785674 Fornitore Fisher BioReagents™ N. del fornitore BP36031
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Comprised of 10 recombinant proteins covalently coupled to a blue chromophore plus 10 and 72kDa reference bands tagged with green and orange dyes, respectively
  • Ladder is ideal for monitoring protein separation during SDS-PAGE, verifying Western blot transfer efficiency and approximating the molecular weight of blotted proteins
  • Supplied in gel loading buffer
The covalently coupled chromophore affects protein mobility; this prestained marker should only be used for approximating the molecular weight of separated proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Forma Liquid
Formulazione Supplied in gel-loading buffer
Da utilizzare con (applicazione) Monitoring protein separation during SDS-PAGE
Quantità 2 x 500 μL, 200 Loadings
Range 10-170 kDa
Requisiti di stoccaggio −20°C
Sufficiente per 200 Loadings
Product Type Protein Molecular Weight Marker
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
This product is manufactured under the license for Strep-tag™ technology covered by U.S. Patent No. 5,506,121; U.K. Patent No. 2272698; and French Patent No. 93 13 066.