Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin Hemisulfate
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
Marca: Fisher BioReagents™ BP2662-100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 103476-89-7 Peso : 0.05010kg
Descrizione
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
A biochemical used as an inhibitor for trypsin, plasmin, papain, and cathepsin B.
Specifica
White | |
-20°C | |
Leupeptin Hemisulfate | |
Chunks, Powder |
Inhibitor for Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B | |
100 mg | |
475.60 |
Sicurezza e movimentazione
- Leupeptin Hemisulfate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.