Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozyme, Egg White (White Cryst. Powder)
47.71€ - 432.29€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures |
Content And Storage | <0°C |
Sorgente | Egg white |
Product Type | Lysozyme |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10536394
|
Fisher BioReagents™
BP535-1 |
1 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10535054
|
Fisher BioReagents™
BP535-5 |
5 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10421545
|
Fisher BioReagents™
BP535-10 |
10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10421735
|
Fisher BioReagents™
BP535-25 |
25 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Application: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
- Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
- Enzyme Activity: ≈20,000U/mg dry weight
- Solubility: Readily soluble at 5mg/mL in 0.1M KH2PO4 to give colorless solution
Specifica
White | |
<0°C | |
Lysozyme |
Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures | |
Egg white | |
Crystalline Powder |