Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Agar, Miller (Powder)
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
47.81€ - 164.76€
Specifica
Grado | Molecular genetics |
---|---|
Tipo di media | LB Agar |
Product Type | Agar |
Formulazione | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L |
Tipo di imballaggio | Poly Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10081163
|
Fisher BioReagents™
BP1425-500 |
500 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10734724
|
Fisher BioReagents™
BP1425-2 |
2000 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Directions for Media Preparation: Suspend 40g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
- Sodium chloride concentration of Miller formulation is 2X the concentration of the Lennox formulation to allow for optimal salt concentration for a specific strain
Specifica
Molecular genetics | |
Agar | |
Poly Bottle |
LB Agar | |
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L |