Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Miller
Codice prodotto. p-4907860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10638013 2000 g 2kg
10113293 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10638013 Fornitore Fisher BioReagents™ N. del fornitore BP14262
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for growing molecular biology strains of E. coli-containing recombinant plasmids
Dehydrated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 4°C
Descrizione Coltura batterica
Forma Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media LB Broth
Product Type Microbiology Media
Formulazione Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
Da utilizzare con (applicazione) For preparing bacterial nutrient media
Tipo di imballaggio Poly Pail
Quantità 2000 g