Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleotides
Beskrivelse
- Functionally tested in PCR
- Can be used in dideoxy sequencing, mutagenesis, and cDNA synthesis applications
- DNase-, RNase-, and protease-free
- PCR dNTP Mix is a solution of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP
- dNTP Set contains one tube each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP (4 tubes/set)
Tekniske data
Tekniske data
| Formato | Liquid |
| pH | 7 to 7.5 |
| Peso molecolare | 555.1 |
| Product Type | dCTP |
| Concentrazione | 100 mM |
| Purezza | >98% |
| Quantità | 400 μL |
| Colore | Colorless |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dideoxy sequencing, mutagenesis and cDNA synthesis |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?