Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ Super Broth Microbiological Media
Classic media in ready-to-use liquid form
Marca:  Fisher BioReagents™ BP1432-10B1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 11402954
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Sterilized by autoclaving
  • For high yield of bacterial culture
  • No dusty powders to cause environmental concerns
  • Fully automatic manufacturing process eliminates unexpected contamination
  • LB Broth. Standard bacteriological nutrient medium for the propagation of E. coli for purposes of strain maintenance (sub-culturing), cloning, plasmid propagation, and protein expression
  • Super Broth. Specifically developed to increase the yield of high copy number plasmids derived from suspension cultures of E. coli strains
  • Terrific Broth. Supports higher cell densities than LB medium, increases plasmid DNA yield
Order Info
Supplied in case of ten 1L bottles
Specifica
Specifica
Yellow
United States
10 x 1000 mL
10 x 1000 mL
Liquid
Super broth
Bottle
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti