Learn More
Fisher BioReagents™ PCR Nucleotide Mix
A premixed 10mM solution of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP used for PCR
37.65€ - 154.00€
Specifica
Formato | Liquid |
---|---|
pH | 7.5 |
Content And Storage | -20°C |
Concentrazione | 10 mM |
Purezza | >98% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10163103
|
Fisher BioReagents™
BP2565-2 |
200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10091743
|
Fisher BioReagents™
BP2565-1 |
1000 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Functionally tested in PCR
- High purity: >98% triphosphate
- Supplied as 10mM solution in purified water (pH 7.5)
Specifica
Liquid | |
-20°C | |
>98% | |
PCR |
7.5 | |
10 mM | |
Colorless |