Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, Powder / Flakes, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10153193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
10153193 2000 g Poly Pail 2kg
10572775 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10153193 Fornitore Fisher BioReagents™ N. del fornitore BP14232
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Used as a solidifying agent for culture media.
Used as a solidifying agent for culture media
  • Used as a solidfying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes for cell culture applications
  • Functionally tested for promotion of growth of E. coli and S. aureus
  • Typical concentration is 1.5% agar (15g/L) in water
  • CAS: 9002-18-0
  • Molecular Weight: 336.337 g/mol
  • Chemical Formula: C14H24O9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Powder
Grado Genetica molecolare
Product Type Agar
Da utilizzare con (applicazione) Used for a solidifying agent for culture media
Tipo di imballaggio Poly Pail
Quantità 2000 g