Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinase K (Tritirachium album/Molecular Biology)
Codice prodotto. 10172903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10172903 50 mg 50mg
10103533 100 mg 100mg
10407583 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10172903 Fornitore Fisher BioReagents™ N. del fornitore BP170050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Proteinase K (Tritirachium album/Molecular Biology)
  • Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
Proteinase K is widely used in the isolation of DNA and RNA from cell and tissue preparations. It is a wide-spectrum protease, inactivating many enzymes, including endogenous nucleases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of DNA and RNA from cell and tissue preparations, inactivating many Enzymes, including Endogenous Nucleases
Content And Storage -20°C
Sorgente Tritirachium album
Quantità 50 mg
Product Type Proteinase K
Forma Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Proteinase K
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.