Learn More
Fisher BioReagents™ Routine DNA Ladder
Ready-to-use DNA size standard is room-temperature stable for up to two years
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2581-200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10284633
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Includes a landmark doublet at 1400 and 1550 bp
Specifica
Specifica
Blue
Liquid
11
DNA Molecular Weight Marker/Ladder
PCR size confirmation
1000 μL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti