Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ TrueTotal™ RNA Purification Kit
Descrizione
Includes
Lysis solution (40mL), Wash solution (22mL), Elution buffer (6mL), Micro spin columns (50), Collection tubes (50), Elution tubes (1.7mL) (50)
- Fast and easy processing using rapid spin-column format
- Isolates all sizes of RNA including large RNA and small RNA species
- No phenol or chloroform extractions
- Isolates and detects RNA from as little as a single animal cell
- Purifies total RNA from a variety of biological sources such as cultured animal cells, tissue samples, blood, bacteria, yeast, fungi and plants
Applications:
Purified intact RNA is suitable for Quantitative RT-PCR, Northern blotting, RNase protection, and expression array assays
Specifica
Specifica
| Formato | Spin Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quantitative RT-PCR, northern blotting, RNase protection and expression array assays |
| Include | Lysis solution 40mL, wash solution 22mL, Elution Buffer 6mL, micro spin columns 50, collection tubes 50, 50 elution tubes 1.7mL |
| Quantità | 50 Preps |
| Resa | ≈0.5μg RNA/1 x 107 cells |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sureprep TrueTotal RNA Purification Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid compound with guanidine(1:1)