Learn More
Fisher BioReagents™ Yeast Extract (Granulated)
Codice prodotto. 11385992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11385992 500 g 500g
11365992 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11385992 Fornitore Fisher BioReagents™ N. del fornitore BP9727500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins
  • Water-soluble portion of autolyzed yeast containing vitamin B complex
  • Used in preparing microbiological culture media
  • CAS: 8013-01-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Dehydrated
Tipo di media Estratto di lievito
Product Type Dehydrated Culture Media
Da utilizzare con (applicazione) Used for preparing microbiological culture media
Include Vitamin B complex
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g