Learn More
Fisher Chemical™ Permount™ Mounting Medium
Codice prodotto. 15832544 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Volume (sistema imperiale):
3.38 oz.
16.9 oz.
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15832544 500 mL 16.9 oz. 500mL
15820100 100 mL 3.38 oz. 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This chemical is considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communic. Standard (29 CFR 1910.1200).
Codice prodotto. 15832544 Fornitore Fisher Chemical™ N. del fornitore SP15500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
This chemical is considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communic. Standard (29 CFR 1910.1200).
For both mounting and long-term storage of slides
  • Low viscosity
  • Gives a thinner adhesive layer for better optical quality
  • A refractive index near that of fixed protein helps keep image free of optical imperfections such as diffraction halos
  • Suitable for mounting cover slips to slides with thick or thin specimens
  • Won't shift the colors of biological dyes
  • Won't lose its cohesiveness, adhesive quality, or color with age
  • Preserves most biological dyes with little or no fading when slides are stored in darkness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Mounting and long-term storage of slides
Volume (sistema imperiale) 16.9 oz.
Product Type Slide Mounting Media
Imballaggio Amber Glass
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Permount Mounting Media
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin