Descrizione
For both mounting and long-term storage of slides
- Low viscosity
- Gives a thinner adhesive layer for better optical quality
- A refractive index near that of fixed protein helps keep image free of optical imperfections such as diffraction halos
- Suitable for mounting cover slips to slides with thick or thin specimens
- Won't shift the colors of biological dyes
- Won't lose its cohesiveness, adhesive quality, or color with age
- Preserves most biological dyes with little or no fading when slides are stored in darkness
- Refractive index, 1.518
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Mounting and long-term storage of slides |
| Volume (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
| Product Type | Slide Mounting Media |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Volume (sistema metrico) | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Permount Mounting Media
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?