Learn More
Fisherbrand™ Contatore incrementale portatile
Codice prodotto. 11577483 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
9999
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Dimensione della confezione
11577483 9999 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11577483
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideale per centinaia di applicazioni di laboratorio, tra cui il conteggio dei campioni di sangue, l'elaborazione di sondaggi, gli inventari di laboratorio, il conteggio del totale delle gocce di liquido, la ricezione di campioni da laboratorio e il conteggio degli eventi biomedicali.
  • Facile da usare, l'unità a quattro cifre registra fino a 9999
  • I numeri tornano subito e automaticamente a zero ruotando la manopola di reset
  • Numeri bianchi di grandi dimensioni visualizzati su fondo nero
  • La finestra protegge da polvere, sporcizia e umidità
  • Custodia cromata robusta, per impieghi gravosi, con anello incernierato per una presa sicura
  • Premendo il pulsante con un dito si produce un clic udibile che indica l'inizio del conteggio
  • La progettazione esclusiva offre una piacevole sensazione tattile a ogni conteggio
  • Dimensioni: diam. 1.75 × P 1.13in (4.4 × 2.9 cm)
  • Peso: 3 once
Specifica
Product Type Contatore incrementale portatile
Testo visualizzato 9999
Quantità Confezioni singole
Diametro (sistema imperiale) 1.75 in.
Diametro (sistema metrico) 4.45 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.13 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.9 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per laboratori