Learn More
Fisherbrand™ Accessorio per omogeneizzatore palmare 150 e 850, sonde in acciaio inossidabile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15545819 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di parte inferiore:
A zig zag
A zig zag - Ampia finestra
Piatta
Sawtooth
Intervallo volume (sistema metrico):
1.5 to 100 mL
Da 0.2 a 5 ml
Da 0.25 a 30 ml
Da 1.5 a 100 ml
Diametro sonda (sistema metrico):
5 mm
7 mm
10 mm
10 mm
Dimensione particelle:
Corso
Fine
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di parte inferiore Intervallo volume (sistema metrico) Diametro sonda (sistema metrico) Dimensione particelle unitSize
15545819 Piatta Da 0.2 a 5 ml 5 mm Fine Pezzo
15555819 A zig zag Da 0.25 a 30 ml 7 mm Fine Pezzo
15565819 A zig zag - Ampia finestra Da 0.25 a 30 ml 7 mm Corso Pezzo
15595819 Sawtooth 1.5 to 100 mL 10 mm Fine Pezzo
15505829 A zig zag - Ampia finestra Da 1.5 a 100 ml 10 mm Corso Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Warning: Stainles Steel bearings cannot be autoclaved.
Codice prodotto. 15545819
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Warning: Stainles Steel bearings cannot be autoclaved.
Gamma di puntali piani o a zig zag da utilizzare con gli omogeneizzatori palmari.
  • Fornisce flessibilità all'utente finale per l’elaborazione dei campioni
  • Progettato per garantire una lunga durata e facile da smontare per la pulizia
  • Il design dello statore consente il passaggio dei campioni da fini a medi attraverso le finestre di elaborazione
  • Viene fornito con cuscinetti superiori e inferiori in PTFE
  • Sterilizzabile in autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sonda
Dimensione particelle Fine
Intervallo volume (sistema metrico) Da 0.2 a 5 ml
Diametro sonda (sistema metrico) 5 mm
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 2.9 in
Lunghezza sonda (sistema metrico) 75 mm
Materiale Acciaio inox
Tipo di parte inferiore Piatta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omogeneizzatore palmare 150 e omogeneizzatori 850