Descrizione
- For monitoring temperature sensitive samples volumes
- Can be used to monitor volumes from 100 - 1000mL
- 6 in. long Temperature monitoring probe (Stainless Steel)
Specifica
Specifica
| Product Type | Temperature Probe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.24 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for monitoring temperature of samples 100mL or larger |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FB 705 Sonic Dismembrator™ |