Learn More
Fisherbrand™ accumet™ 12mm Karl Fisher Electrode Bulb Protector
Codice prodotto. 11510084 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Accumet 12 mm dia. Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11510084 Accumet 12 mm dia. Electrode Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11510084
Spedizione stimata: 14-12-2026
Protect fragile glass membrane against breakage
Protectors slip over electrode tip to guard glass bulb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accumet 12 mm dia. Electrode
Tipo Bulb Protector