Learn More
Fisherbrand™ Misuratore portatile accumet™ AP125 per pH/ioni/mV/temperatura
Codice prodotto. 11540184 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Solo misuratore
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
11540184 Solo misuratore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11540184
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • Meter Only option includes meter, 9V battery and manual.
Misurazioni accurate in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
Accurate measurements any time, anywhere
Per ambienti sia interni che esterni, questi nuovi misuratori accumet sono versatili e resistenti alle applicazioni più complesse. I tasti a sfioramento e la comoda impugnatura rendono estremamente agevole l'utilizzo con una sola mano. Design compatto, talmente piccolo da poter entrare nella tasca di una camicia, eppure efficiente per qualsiasi laboratorio. I kit della serie AP100 includono un elettrodo per pH/ATC accumet infrangibile e ricaricabile, per risposta rapida e massima durata.
Il misuratore AP125 per pH/mV/ISE/temperatura è caratterizzato da:
  • Involucro robusto e impermeabile, classe IP67
  • Ampio LCD con retroilluminazione e testo in lingua ordinaria—per lettura e uso semplici
  • Modalità di concentrazione ionica con scelta di massimo cinque dei 10 punti di calibrazione preprogrammati
  • pH da -2.00 a +20.00, risoluzione di 0.001pH
  • Da 0 a ±2000.0mV, da -5° a +100°C
  • Risoluzione regolabile del pH
  • Memoria interna da 200 punti dati
  • Visualizzazione di data/ora per soddisfare i requisiti GLP
  • Visualizzazione della pendenza
  • Spegnimento automatico
  • Tre anni di garanzia completa del misuratore
Il prodotto rientra in un contratto GSA o VA Fisher Scientific. Se si sta consultando questa pagina come utente non registrato, il prezzo visualizzato è il prezzo di listino. Per consultare il prezzo da contratto GSA o VA, accedere utilizzando il numero di account o registrarsi contattando uno dei nostri team di assistenza clienti. È inoltre possibile consultare il prezzo da contratto cercando la voce in GSA Advantage. Per eseguire un ordine, contattare l'assistenza clienti Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Multipla
Precisione (mV) Da 0 a ±2000 mV
Punti di calibrazione 10
Punti dati 200
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Measurement Modes pH, Ion, mV, Temperature
Intervallo (mV) 0 to ±2000 mV
Intervallo (pH) Da 2 a 20
Risoluzione (pH) Regolabile
Temperature Range (Metric) -5°C to +100°C
Da utilizzare con (applicazione) pH, concentrazione ionica, mV, temperatura
Include Misuratore, batteria da 9 V, manuale
Product Type Solo misuratore
Range Da -2 a +20 pH
Risoluzione Multipla
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 23° a 212 °F
Warranty 3 anni