Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Automatic Temperature Compensation Probes - Mercury - Free
Codice prodotto. 10236064 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
0.25 in. Phone
Mini-Phone
Materiale:
316 Stainless Steel
Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Accumet benchtop and portable meter
Accumet model AP63, AP62, AP61
accumet AB, AR, XL, Basic, benchtop meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Materiale Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10236064 Mini-Phone 316 Stainless Steel accumet AB, AR, XL, Basic, benchtop meters Pezzo
11530234 0.25 in. Phone Stainless Steel Accumet benchtop and portable meter Pezzo
11540234 Mini-Phone Stainless Steel Accumet model AP63, AP62, AP61 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10236064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    167.65€ / pezzi 1
    Risparmia 59.35€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For accumet™ benchtop meters.
For use with accumet Meters
  • Signal solution temperature to meter for automatic compensation
  • Permit temperature readout with meters having this feature
  • Probes for accumet AP Series portable meters have waterproof connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) accumet AB, AR, XL, Basic, benchtop meters
Materiale 316 Stainless Steel
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Tipo ATC
Tipi di connettore Mini-Phone
Lunghezza (sistema metrico) cavo 0.9 m