Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Automatic Temperature Compensation Probes - Mercury - Free
Codice prodotto. 11530234 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
0.25 in. Phone
Mini-Phone
Materiale:
316 Stainless Steel
Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Accumet benchtop and portable meter
Accumet model AP63, AP62, AP61
accumet AB, AR, XL, Basic, benchtop meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Materiale Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11530234 0.25 in. Phone Stainless Steel Accumet benchtop and portable meter Pezzo
10236064 Mini-Phone 316 Stainless Steel accumet AB, AR, XL, Basic, benchtop meters Pezzo
11540234 Mini-Phone Stainless Steel Accumet model AP63, AP62, AP61 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11530234
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For accumet™ benchtop meters.
For use with accumet Meters
  • Signal solution temperature to meter for automatic compensation
  • Permit temperature readout with meters having this feature
  • Probes for accumet AP Series portable meters have waterproof connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accumet benchtop and portable meter
Materiale Stainless Steel
Tipo ATC
Tipi di connettore 0.25 in. Phone
Lunghezza (sistema metrico) cavo 0.9 m