Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Dual Platinum Pin KF Titration Electrode - Mercury - Free
Codice prodotto. 11560074 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Dual Pin
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11560074 Dual Pin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11560074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    304.00€ / pezzi 1
    Risparmia 106.00€
    25% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
Requires 13-640-150 Pin-jack Adapter for use with U.S. Standard inputs, or 13-620-488 BNC Input Adapter for BNC inputs.
For Karl Fischer and dead-stop titrations and sulfur analyses
  • For use with Fisher Scientific KF Titrimeter™, Fisher Scientific Sulfur Analyzer, pH meters having -10μA KF polarizing output
  • Covers -5° to +100°C (23° to 212°F) range
Order Info
Measures 5.5 in. L (140mm), 13mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Tipi di connettore Dual Pin
Materiale Vetro
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo Electrode
Tipo di soluzione di riempimento None
Da utilizzare con (applicazione) For Karl Fischer and dead-stop titrations and Sulfur analyses
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 212°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 13 mm