Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Electrode Reservoir - Mercury - Free
Codice prodotto. 11570124 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
1 x 2 x 3.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11570124 1 x 2 x 3.75 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11570124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    20.87€ / pezzi 1
    Risparmia 7.83€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Reducing seal for use with 0.25 in. diameter (6.4mm) electrodes
Reservoir, Electrode; Fisher Scientific accumet; Stores one electrode in appropriate soaking solution; Oval, polyethylene bottle; Leakproof seal; 1L x 2W x 3.75 in. H
  • Stores individual electrode in appropriate soaking solution, without dried-out soaking beakers or messy spills
  • Keeps electrodes conditioned and ready for use
  • Oval polyethylene bottle 1L x 2W x 3.75 in.H (2.5 x 5.1 x 9.5cm)
  • Cap includes additional O-rings for use with any 6mm, 10mm, or 12mm diameter electrode
  • O-ring provides leakproof seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrode
Tipo Storage Reservoir
Include Reducing seal
Materiale Polyethylene
Dimensioni (L x P x A) 1 x 2 x 3.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Altezza (sistema metrico) 95.2 mm