Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Epoxy Body Mercury-Free Reference Electrode
Codice prodotto. 15574729 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Pin
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
15574729 Pin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15574729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    125.89€ / pezzi 1
    Risparmia 48.11€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
A rugged epoxy body makes this a great choice for demanding environments
  • Rugged epoxy body for in-plant monitoring, field measurements, instructional labs, classrooms
  • Stable with ion-selective electrodes
  • Tough enough to hand hold, use directly in a vessel, stir solutions
  • No need for auxiliary stirrer
Use with indicating half cell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Pin
Giunzione Double, Porous Polymer
Materiale Epoxy
Temperatura (sistema metrico) operativa Max 80°C
Tipo Mercury-free Reference Electrode
Tipo di soluzione di riempimento Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Field, lab
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 106 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Refillable Refillable