Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Epoxy Body pH/ATC Probe for Corning Meters - Mercury-Free
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
With BNC connector and ATC connector for Corning Meters
- Epoxy body for durability
- pH combination electrode with integral ATC probe and temperature signal connector specifically designed for use with Corning meters
- Liquid filled, single-junction Ag/AgCl reference
- BNC pH connector
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Giunzione | Singolo |
| Materiale | Epoxy |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 80°C |
| Tipo | Elettrodo pH/ATC combinato |
| Tipo di soluzione di riempimento | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | ATC, pH |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH meter |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Vedi altri risultati |