Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gel-Filled Polymer Body Single-Junction pH Combination Electrodes, Mercury-Free
Codice prodotto. 11550194 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
U.S. Standard/Pin
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11550194 BNC Pezzo
11540194 U.S. Standard/Pin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11550194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    136.33€ / pezzi 1
    Risparmia 47.67€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Rugged polymer construction for handheld use with aqueous samples in the classroom or in the field
  • Standard-size polypropylene body
  • Ideal for handheld use with aqueous samples
  • Rugged construction for use anywhere rough handling and breakage are problems and where maintenance is difficult
  • Glass pH bulb is recessed in tip for built-in protection
  • Endcap seal keeps membrane moist between uses
  • Ag/AgCl internal reference element, porous ceramic junction
  • Filled with gelled 4M KCl saturated with AgCl electrolyte; never need refilling
  • Measures 5.75 in. long (14.7cm) overall
  • Full 0 to 14pH range
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Giunzione Single Ceramic
Materiale Polymer/Polypropylene
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +80°C (Bulb only)
Tipo pH Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento 4mol/L KCl gel
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for handheld use with aqueous samples
Riferimento interno Ag/AgCl
Tempo di risposta <
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 176°F (Bulb only)
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 146 mm