Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Membrane Caps for Gas-Sensing Combination ISEs
Codice prodotto. 11530134 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11530134 12 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11530134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    155.91€ / pezzi 3
    Risparmia 55.09€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Set of three replacement membrane caps with O-rings.
  • For Ammonia Gas-Sensing Combination ISEs 13-620-508, 13-620-509; Carbon Dioxide Gas-Sensing Combination ISEs 13-620-510, 13-620-511
  • Set of three replacement membrane caps
  • With O-rings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ammonia Gas-sensing Combination ISE
Tipo Membrane Cap
Diametro (sistema metrico) 12 mm