Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Mercury-free Conductivity Probes: Two Cell
Codice prodotto. 11580074 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Costante di cella:
0.1 cm-1
1 cm-1
10 cm-1
Intervalli di misurazione:
0.5 to 200 μS/cm
10 to 2000 μS/cm
1000 to 200,000 μS/cm
Materiale:
Epoxy
Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Costante di cella Intervalli di misurazione Materiale unitSize
11580074 1 cm-1 10 to 2000 μS/cm Glass Pezzo
11590074 0.1 cm-1 0.5 to 200 μS/cm Glass Pezzo
11500084 10 cm-1 1000 to 200,000 μS/cm Glass Pezzo
11510174 1 cm-1 10 to 2000 μS/cm Epoxy Pezzo
11500174 0.1 cm-1 0.5 to 200 μS/cm Epoxy Pezzo
11590164 10 cm-1 1000 to 200,000 μS/cm Epoxy Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11580074
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Separate ATC probe for temperature-compensated readings.
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
  • Two-cell types with glass or epoxy bodies
  • Dual pin connectors
  • Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 1 cm-1
Tipi di connettore 2-pin
Da utilizzare con (apparecchiatura) AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meter
Tipo Conductivity Probe
Materiale Glass
Intervalli di misurazione 10 to 2000 μS/cm
Metodo di stoccaggio Immersed in deionized water
Sonda 2 Cell Conductivity