Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Mercury-Free Silver Billet Half Cell Electrode
Codice prodotto. 11550074 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Pin
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11550074 Pin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11550074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    229.63€ / pezzi 1
    Risparmia 80.37€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Requires
  • Requires compatible reference electrode; suggested reference electrodes are 13-620-216, 13-620-273, 13-620-47
  • Requires 13-640-150 Pin Jack Adapter for U.S. Standard inputs or 13-620-490 BNC Input Adapter for BNC inputs
For Silver and Halide Titrations
  • Extra-large silver billet half cell
  • Glass body, 14cmL
  • Temperature range -5° to +100°C (+23° to +212°F)
  • Body, 10mm diameter
  • Pin connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Pin
Materiale Vetro
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo Half-Cell Electrode
Da utilizzare con (applicazione) Halide, Silver
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 212°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 10 mm