Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Metallic ORP Indicating Electrode - Mercury - Free
Codice prodotto. 10626201 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Pin
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10626201 Pin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10626201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    245.28€ / pezzi 1
    Risparmia 99.72€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
Requires
Requires: 13-640-150 Pin Jack Adaptor for U.S. Standard inputs or 13-620-490 BNC Input Adaptor for BNC inputs
Platinum Indicating Half-Cell for ORP measurements and redox titrations
  • Glass body and large area platinum element
  • Temperature range: -5° to +100°C (23° to 212°F)
  • Measures 5.5 in.L (14cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Pin
Materiale Vetro
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo ORP Electrode
Da utilizzare con (applicazione) ORP, Redox
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 212°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.39 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 10 mm