Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Replacement Conductivity/TDS/Temperature Probe - Mercury - Free
Codice prodotto. 11346192 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
0.9 m
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lunghezza (sistema metrico) cavo Unit Size
11346192 0.9 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11346192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    273.99€ / pezzi 1
    Risparmia 95.01€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Replacement probe to be used for conductivity, TDS, and temp.
Replacement for:
  • accumet AP75, AP85 Portable Meters
  • Oakton™ CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 Portable Meters
  • Oakton CON 510, pH/CON 510 Benchtop Meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Costante di cella 1
Tipi di connettore 6-pin DIN
Da utilizzare con (applicazione) Conductivity, TDS, Temp
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accumet AP75, AP85 portable meter, Oakton CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 portable meter, Oakton CON 510, pH/CON 510 benchtop meter
Tipo Conductivity/TDS/Temperature Probe
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 0.9 m
Materiale Epoxy
Intervalli di misurazione 0-150mS
Sonda Conductivity/TDS/Temperature