Learn More
Fisherbrand™ accupHast™ Variable Temperature pH Combination Electrodes: Mercury-Free
Codice prodotto. 11540114 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC/0.25 in. Phone ATC
BNC/Mini-Phone ATC
U.S. Standard/Pin
Modello:
Extra-long epoxy body
MicroProbe™ glass body
Standard glass body
pH/ATC, Extra-long epoxy body
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11540114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fast, accurate response despite temperature changes
  • Patented design with dual ceramic junctions, sealed Ag/AgCl reference and special electrolyte
  • Eliminates slow response when measuring samples at different temperatures in quick succession
  • Accurate to ±0.01pH at 25°C and ±0.05pH from -5° to +80°C
  • Response time, 20 seconds or less; negligible drift
Improved flow, less contamination
  • Isolated reference element and outer KCl fill solution
  • Eliminates clogging from silver compound precipitates
  • No silver or mercury to contaminate samples
  • Choice of standard and MicroProbe™ glass or extra-long epoxy bodies
accupHast Standard Glass Body Electrode
  • Standard size glass body
  • Immersion to 102mm
  • Body and tip diameter, 10mm
accupHast MicroProbe Glass Body Electrode
  • Semimicro size glass body
  • Immersion to 165mm
  • Body diameter, 10mm; tip diameter, 5mm
accupHast Extra-Long Epoxy Body Electrode
  • Extra-long epoxy body
  • Immersion to 140mm
  • Body diameter, 10mm
accupHast Extra-Long Epoxy Body pH/ATC Electrode
  • Extra-long epoxy body
  • Built-in ATC probe
  • Immersion to 143mm
  • Body diameter, 10mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Giunzione Dual Ceramic
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo pH Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento KCl satura
Da utilizzare con (applicazione) pH
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH meter
Riferimento interno Ag/AgCl
Modello Standard glass body
Tempo di risposta 20 sec.
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 212°F
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm