Learn More
Fisherbrand™ Elettrodi per pH combinati a bulbo resistente accuTupH™ - Senza mercurio
Codice prodotto. 11550174 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
U.S. Standard/Pin
Giunzione:
Doppio
Singolo
Tipo di soluzione di riempimento:
KCl satura
Liquid
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Giunzione Tipo di soluzione di riempimento Dimensione della confezione
11550174 BNC Doppio KCl satura Pezzo
11560084 BNC Singolo Liquid Pezzo
11550084 U.S. Standard/Pin Singolo Liquid Pezzo
11580154 U.S. Standard/Pin Doppio Liquid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11550174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00€
    189.17€ / pezzi 1
    Risparmia 80.83€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
Optimal for lab use and precise Q.C. measurements.
pH combination electrode for lab use and precise Q.C. measurements with a response time of under 10 seconds.
  • Elettrodo pH combinato
  • Doppia giunzione
  • Intervallo di temperatura: °
  • Intervallo pH: 0-14
  • Response time under 10 seconds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Giunzione Doppio
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento KCl satura
Da utilizzare con (applicazione) pH, Tris
Riferimento interno Ag/AgCl
Intervallo mV ±
Tempo di risposta <
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm