Learn More
Fisherbrand™ Agitatori ad asta analogici pneumatici
Codice prodotto. 15102997 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
1000 giri/min
10000 giri/min
1200 giri/min
3000 giri/min
Capacità:
10 l
20 l
50 l
Coppia:
45
203
294
633
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Capacità Coppia Dimensione della confezione
15102997 10000 giri/min 10 l 45 Pezzo
15192987 3000 giri/min 50 l 633 Pezzo
15112997 1200 giri/min 20 l 203 Pezzo
15122997 1000 giri/min 20 l 294 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15102997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    451.28€ / pezzi 1
    Risparmia 108.72€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • Asta di supporto con diametro di 9/16 poll. x 10 poll.
  • Flessibile aria da quattro piedi con raccordi doppi per il collegamento all'alimentazione dell'aria
    • Agitatori a velocità variabile e antideflagranti ideali per miscelare in modo sicuro tutti i tipi di solventi, smalti e sostanze chimiche volatili senza la possibilità di accensione a innesco.
      • La valvola a spillo consente di variare la velocità di miscelazione
      • Uno speciale silenziatore garantisce un funzionamento più silenzioso
      • I modelli reversibili sono dotati di motori che possono essere impostati per ruotare in entrambe le direzioni collegando la linea di mandata dell'aria alla porta destra per la rotazione in senso antiorario o alla porta sinistra per la rotazione in senso orario
      • Utilizzabile con sostanze chimiche infiammabili per una miscelazione a prova di esplosione
      Order Info
      Albero, elica, supporto e morsetto disponibili separatamente
Specifica
Speed 10000 giri/min
Capacità 10 l
Display Analog
Tensione 0/1 V
Diametro (sistema imperiale) 0.37 pollici
Diametro (sistema metrico) albero 0.95 cm
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Cavalli motore 0.3
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione sicura di tutti i tipi di solventi, lacche e sostanze chimiche volatili
Include Asta di supporto con diametro 10 L x 0.56 pollici, tubo flessibile ad aria da 4 piedi con raccordi doppi per il collegamento all'alimentazione aria
Materiale Steel Aluminum
Modello Air Powered Overhead Stirrer
Pressione dell'aria (sistema imperiale) Da 30 a 100 psi
Coppia 45
Tipo Air Powered Overhead Stirrer
Viscosità 5000 mPas
Peso (sistema imperiale) 5 libbre
Peso (sistema metrico) 2.3 kg