Learn More
Fisherbrand™ Spazzola antistatica con manico Static-Away™
Codice prodotto. 11794346 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
2.54 cm
5.08 cm
7.62 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
12.7 cm
15.24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) spazzola Lunghezza (sistema metrico) maniglia Dimensione della confezione
11794346 5.08 cm 12.7 cm Pezzo
11784346 2.54 cm 12.7 cm Pezzo
11704356 7.62 cm 15.24 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11794346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.95€
    26.57€ / pezzi 1
    Risparmia 4.38€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Setole più morbide per non graffiare le superfici
Anti-Static Static-Away™ Handle Brushes designed with the softest hairs available to prevent scratching.
  • Remove static charges as they brush
  • Conductive composite handle
  • Long handles allow access to difficult places
  • Eliminate the possibility of a hand touching
  • Weight: <1 oz. (28.3 g)
Specifica
Product Type Spazzola antistatica
Materiale delle setole Synthetic Fibers
Color-coded No
Materiale maniglia Conductive Composite
Tipo di maniglia Anti-static
Tipo di punta Straight
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la pulizia di bilance, cuvette, vetrini per microscopia, gruppo ottico e schermi di strumenti/computer, progettata con le setole più morbide per non graffiare le superfici
Lunghezza (sistema imperiale) spazzola 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 5.08 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 12.7 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 oz.
Peso (sistema metrico) 14.17 g