Learn More
Fisherbrand™ Timer/cronometro a cifre grandi
Codice prodotto. 11745863 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 hr. 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11745863 99 hr. 59 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11745863
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria all’ossido di argento
Per impostare quattro canali separati da 99 ore, 59 minuti, 59 secondi a un secondo. Il timer/cronometro a cifre grandi Fisher Scientific™ Traceable™ emette un allarme acustico quando raggiunge lo zero, quindi avvia il conteggio incrementale.
  • Accessorio per sistemi per elettroforesi orizzontale su gel Fisherbrand
Order Info
Dimensioni: L 7.0 x P 6.4 x A 1.3 cm (2.75 x 2.5 x 0.5 in.).
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Product Type Timer con allarme a quattro canali
Intervallo di tempo 99 hr. 59 min. 59 sec.
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Dimensioni (L x P x A) 2.75 x 2.5 x 0.5 pollici (7 x 6.4 x 1.3 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0,75 in.
Altezza (sistema metrico) 1.3 cm
Altezza (sistema metrico) display 1.9 cm
Peso (sistema imperiale) 2 once
Peso (sistema metrico) 56.69 g
Include Batteria all’ossido di argento
Da utilizzare con (applicazione) Display alto visibile da ogni punto del laboratorio
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST