Learn More
Fisherbrand™ Essiccatori per contenitori Desi-Vac™ a fondo circolare con pompa a vuoto
Per questi essiccatori non sono necessarie pompe per vuoto indipendenti.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Peso : 0.75200kg
Code produit. 11764366
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Plastic container with a self-contained vacuum pump is ideal for drying, storing chemicals, powders, sample tissues and plant sections, etc.
  • Self-contained unit holds a vacuum of 14.7 in.Hg (373mm) in excess of 24 hours
  • Vacuum pump built into the top removes air with manual strokes
  • Rubber O-ring sealed cover maintains vacuum
  • Release button on top allows air into the container to remove the lid
  • Use with Fisherbrand™ Humidity Sponge™ to keep samples dry
Spécification
Spécification
Circolare
Essiccatore
50,72 once
21.5 cm
7,25 in.
Policarbonato
Maniglia per pompa in metallo, pompa del vuoto e coperchio in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche, pulsante di rilascio sulla parte superiore, coperchio sigillato con O-ring
1500 cc
8,5 in.
18.4 cm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions