Learn More
Fisherbrand™ HM-100 Series Uncontrolled Heating Mantles
Codice prodotto. 11502714
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Progettazione:
Manto riscaldante
Wattage:
280 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Progettazione Wattage Dimensione della confezione
11502714 500 ml Manto riscaldante 280 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11502714 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 3600314
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times
Gli electromantle CMU in involucro metallico vengono utilizzati in ambito chimico per riscaldare i liquidi all'interno di palloni. Sono perfetti per laboratori con attività intense e numerosi utenti, in quanto estremamente sicuri; l'involucro metallico è progettato per rimanere “freddo al tatto” quando il dispositivo è in funzione. Inoltre, sono dotati di copertura schermante in acciaio inox di messa a terra e di doppio fusibile, per una sicurezza ancora maggiore. In caso di fuoriuscite di liquido, i manti riscaldanti si spengono automaticamente per proteggere l'utente da eventuali scariche elettriche.
  • Gli elementi riscaldanti spiralati flessibili assorbono gli urti riducendo al minimo il rischio di rottura delle fiasche
  • L'elemento riscaldante è fissato a una cartuccia isolante termica rigida per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto
  • Gli elementi riscaldanti e l'isolamento formano una cartuccia riscaldante facilmente sostituibile
  • Esclusive fessure per la ventilazione dell'aria sotto e intorno al bordo e alla cartuccia riscaldante mantengono l'esterno “freddo al tatto”
  • Per una maggiore protezione, uno schermo in acciaio inox sopra l'elemento riscaldante è collegato direttamente a massa con il cavo
  • I mantelli sono dotati di doppio fusibile per una maggiore sicurezza
  • Piedini antiscivolo e morsetti di sostegno ne aumentano la stabilità
  • Per palloni di capacità da 50 a 5000ml
  • Temperature dell'elemento fino a 450°C
  • Regolatore di energia incorporato
  • Spie di funzionamento riscaldatore e potenza
  • Involucro esterno in alluminio verniciato a polvere semplice da pulire
  • Sono disponibili anche senza controllo (sono consigliati i controller MC5 e MC242)
Specifiche:
Modelli CMU0050, CMU0100, CMU0250:
  • Capacità dei matracci: 50 - 250m
  • Materiale involucro: Alluminio verniciato a polvere
  • Temperatura max. elemento: 450°C
  • Dimensioni (P x L x A): 6.8 x 6.8 x 5.9 poll.
  • Peso di spedizione: 1.65 libbre
Modelli CMU0500, CMU1000:
  • Capacità matraccio: 500 - 1000m
  • Materiale involucro: Alluminio verniciato a polvere
  • Temperatura max. elemento: 450°C
  • Dimensioni (P x L x A): 8.6 x 8.6 x 6.6 poll.
  • Peso di spedizione: 3.3 libbre.
Order Info
Controller venduti separatamente. Si consigliano i modelli di controller MC242X1, MC242, MC810BX1 e MC810B. Controller MC238 o MC238X1 richiesto per manti CMU12 e CMU22.
Certifications
CE, CSA
Warranty
One year parts and labor
Specifica
Certificazione/Conformità CE, CSA
Capacità 17 once, 500 ml
Progettazione Manto riscaldante
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Diametro (sistema metrico) interno 10.6 cm
Da utilizzare con Flask (500 mL)
Altezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Altezza (sistema metrico) 17 cm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz, 220 W
Wattage 280 W
Peso (sistema metrico) di spedizione 1.5 kg
Peso (sistema imperiale) di spedizione 52.91 once
Larghezza (sistema imperiale) 8.66 in.
Larghezza (sistema metrico) 22 cm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450 °C
Amperaggio 1.2 A
Capacità (sistema imperiale) 17 once
Temperatura (sistema imperiale) 842 °F
Da utilizzare con (applicazione) Heating solutions