Learn More
Fisherbrand™ Termometro Compact con sonda, gamma: Da -50° a +300°C (da -58° a +572°F)
Codice prodotto. 12363037 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50° - +300 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
12363037 -50° - +300 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12363037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.10€
    38.03€ / pezzi 1
    Risparmia 10.07€
    20% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Termometro con sonda in acciaio inox.
  • Mantenimento dei dati
  • Passaggio °C/°F
  • Impostazione dell'allarme di temperatura alta/bassa
  • Con timer
Specifiche
  • Gamma di misurazioni: da -50° a +300°C/-58° a +572°F
  • Batteria: AAA di 1.5 V x 1 pc
  • Intervallo di tempo: 99 ore 59 secondi
  • Dimensioni display: (36 x 16 mm) x 2
  • Lunghezza di sonda: 15 cm
  • Diametro sonda: 0.04 mm
  • Lunghezza del cavo della sonda: 100 cm
  • Formato: 65 x 97 x 20 mm
Specifica
Diametro sonda (sistema metrico) 0.04 mm
Dimensioni (L x P x A) 65 x 97 x 20 mm
Dimensioni display (36 x 16 mm) x 2
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 100 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 15 cm
Materiale Plastic
Tempo di misurazione 99 ore 59 secondi
Product Type Digital Thermometer
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a 572 °F
Temperature Range (Metric) -50° - +300 °C
Calibrated Sì
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 6 cm